Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, 40% volumen, Chem-Lab
Artikelnummer. 11938534
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. 11938534
Brand: Chem-Lab CL02.1411.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som volumetrisk opløsning i laboratorieapplikationer. Natriumhydroxidopløsning, 40% volumen, Chem-Lab er en stærk base og er meget ætsende. Det bruges til titrering og til at øge alkaliniteten, til at neutralisere syrer og til at lave natriumsalte. En liter af opløsningen indeholder 400 g NaOH.
Natriumhydroxid bruges i mange industrier, mest som en stærk kemisk base i fremstillingen af papirmasse og papir, tekstiler, drikkevand, sæber og rengøringsmidler og som afløbsrens.
Tekniske data
pH >13
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Molekylær formel HNaO
Koncentration 40% by volume
Tæthed 1.329g/mL
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Opløselighedsinformation Water Soluble
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 5 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40.00g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 400g NaOH per 1L H2O
Lugt Odorless
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide 40 vol. % solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide