Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, ≥32%, til bestemmelse af nitrogen, ≤0,0001% N, Solstice
Artikelnummer. 15653060
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15653060 6 x 1 L Poly flaske Pakke med 6
15693050 1 L Poly flaske 1 L
15603060 2.5 L Poly flaske 2.5 L
15643060 5 L Poly flaske 5 L
15623060 4 x 2.5 L Poly flaske Pakke med 4
15633060 4 x 5 L Poly flaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15653060 Leverandør Fluka Leverandørnr. 305316X1L
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
≥32 %, til bestemmelse af nitrogen,≤ 0,0001 % N
  • Vi er jeres leverandør af laboratoriereagenser og kemikalier af høj kvalitet til analytiske og kemiske laboratorier: Opløsningsmidler – til ACS-specifik brug (HPLC), ACS til generel brug, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser. Uorganiske Kemisk – syntese og uorganisk kemi, herunder essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer samt reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer MFCD00003548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide solution
Navn note ≥32%, til bestemmelse af nitrogen, ≤0,0001% N
Kogepunkt 120 °C
CAS min % ≥50.0000%, ≥25.0000%
CAS Max % <75.0000%, <50.0000%
Lineær formel NaOH
FN nummer UN1824
Tæthed 1.350 g/cm3
Mængde 6 x 1 L
Formel vægt 40.0
Procent renhed >32%
Emballage Poly flaske