Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning,≥ 32 %, til bestemmelse af nitrogen,≤ 0,0001 % N, Honeywell™
Artikelnummer. 15633060 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15633060
Brand: Honeywell Research Chemicals 305314X5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
≥32 %, til bestemmelse af nitrogen,≤ 0,0001 % N
  • Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
    Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
    Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer MFCD00003548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide solution
Navn note ≥32%, for determination of nitrogen, ≤0.0001% N
Kogepunkt 120°C
CAS min % ≥50.0000%, ≥25.0000%
CAS Max % <75.0000%, <50.0000%
Lineær formel NaOH
FN nummer UN1824
Tæthed 1.350 g/cm3
Mængde 4 x 5 L
Formel vægt 40.0
Procent renhed >32%
Emballage Poly flaske