Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning,≥ 32 %, til bestemmelse af nitrogen,≤ 0,0001 % N, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydroxide solution |
| Navn note | ≥32%, for determination of nitrogen, ≤0.0001% N |
| Kogepunkt | 120°C |
| CAS min % | ≥50.0000%, ≥25.0000% |
| CAS Max % | <75.0000%, <50.0000% |
| Lineær formel | NaOH |
| FN nummer | UN1824 |
| Tæthed | 1.350 g/cm3 |
| Mængde | 2.5 L |
| Formel vægt | 40.0 |
| Vis mere |