Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, 30 %, Chem Lab™
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 400g NaOH/l H2O |
| Tæthed | 1.33g/mL |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Mængde | 5 L |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | 5L |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide 30 weight % solution
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide