Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning 2M (2N), NIST Standardløsning klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer for pH.Eur., Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10734951 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
Artikelnummer. 10734951
Brand: Fisher Chemical J/7610/21
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Natriumhydroxidopløsning 2M (2N), NIST Standardløsning klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer for pH.Eur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer 3548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
pH 14
Farve Farveløs
Kogepunkt 105°C
Smeltepunkt -10°C
Mængde 5 L
Emballage Plastbeholder
Fysisk form Væske