Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning 2M (2N), NIST Standardløsning klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer for pH.Eur., Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10121670 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10121670 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10070190 1 L HDPE plastikflaske 1 L
10734951 5 L Plastbeholder 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10121670 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/7610/17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Natriumhydroxidopløsning 2M (2N), NIST Standardløsning klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer for pH.Eur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer 3548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
pH 14
Farve Farveløs
Kogepunkt 105°C
Smeltepunkt -10°C
Mængde 2.5 L
Emballage HDPE plastikflaske
Fysisk form Væske