Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, 1M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11913233
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11913233 1 L Plastflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 11913233 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.1420.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 DKK
    101.49 DKK / 1 L
    Spare 35.51 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Natriumhydroxid bruges i mange industrier, mest som en stærk kemisk base i fremstillingen af papirmasse og papir, tekstiler, drikkevand, sæber og rengøringsmidler og som afløbsrens.
Natriumhydroxid bruges i mange industrier, mest som en stærk kemisk base i fremstillingen af papirmasse og papir, tekstiler, drikkevand, sæber og rengøringsmidler og som afløbsrens.
Tekniske data
pH >13
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Molekylær formel HNaO
Koncentration 1M
Tæthed 1.04g/mL
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Opløselighedsinformation Vandopløseligt
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 1 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40,00 g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40g NaOH per 1L H2O
Normalitet 1 N (±0,002, 20 °C)
Lugt Lugtfri
Emballage Plastflaske
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide 1 mol/l
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, pellets a.r.