Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning 1M (1N), NIST Standardkoncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10696642 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
6 Ampules
Emballage:
Ampul
Pakningsstørrelse:
6 ampuller
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10696642 6 Ampules Ampul 6 ampuller
1 options
Artikelnummer. 10696642 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/7620C/90
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, hvidt kaustisk, natriumhydroxidopløsning, natriumhydrat, natriumhydroxid, sodavand, kaustisk, sodalud, ascarit, kaustisk soda, aetznatron, natriumhydroxid og åh, 6 ampuller,> 100 grader C, CHEBI:32145, Udesignet, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natrium;hydroxid, -10 grader C
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, hvidt kaustisk, natriumhydroxidopløsning, natriumhydrat, natriumhydroxid, sodavand, kaustisk, sodalud, ascarit, kaustisk soda, aetznatron, natriumhydroxid og åh, 6 ampuller,> 100 grader C, CHEBI:32145, Udesignet, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natrium;hydroxid, -10 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 12
Kogepunkt >100 °C
CAS 1310-73-2
Smeltepunkt -10°C
Molekylær formel HNaO
MDL nummer 3548
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 6 Ampules
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Emballage Ampul
Dampdensitet > 1.0
Damptryk 14mmHg
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide 1M solution (10M concentrate ampoules)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide