Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning 10M (10N)≈ 40 (w/v), standardopløsning klar til brug, til volumetrisk analyse
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Natriumhydroxidopløsning 10M (10N)≈ 40 (w/v), standardopløsning klar til brug, til volumetrisk analyse
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 12 |
| Kogepunkt | 120°C |
| Smeltepunkt | 8°C |
| Mængde | 10 L |
| Emballage | Taske i æske |
| Fysisk form | Væske |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium hydroxide solution 10M (10N) approx. 40% w/v
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?