Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning 10M (10N)≈ 40 (w/v), standardopløsning klar til brug, til volumetrisk analyse
Artikelnummer. 10306240 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Taske i æske
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
25 L
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10306240 5 L HDPE plastikflaske 5 L
10488790 1 L HDPE plastikflaske -
10040220 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10715721 10 L Taske i æske 10 L
10498980 25 L Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10306240 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/7800/21
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Natriumhydroxidopløsning 10M (10N)≈ 40 (w/v), standardopløsning klar til brug, til volumetrisk analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer 3548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
pH 12
Kogepunkt 120 °C
Smeltepunkt 8 °C
Mængde 5 L
Emballage HDPE plastikflaske
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide solution 10M (10N) approx. 40% w/v
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide