Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning 0,5 M (0,5 N), NIST Standardkoncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10306190 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 Ampule
6 Ampules
Pakningsstørrelse:
1 ampul
6 ampuller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10306190 1 Ampule 1 ampul
10030200 6 Ampules 6 ampuller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306190 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/7630C/05
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 3548
Tekniske data
Farve Farveløs
Mængde 1 Ampule
Emballage Ampul
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide solution 0.5M (0.5N) ampoule Solutrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P315-Søg omgående lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide