Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning 0,2M (0,2N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10627032 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Emballage:
Bag in box
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
5 L
Artikelnummer. 10627032
Brand: Fisher Chemical J/7640/21
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, natriumhydroxid, natriumhydroxidopløsning, natriumhydroxid na oh, natriumhydrat, sodavand, kaustisk, hvid kaustisk, sodalud, aetznatron, kaustisk soda, ascarite, 1L, CHEBI:32145, farveløs, 99g/mol. HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natriumhydroxid, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer 3548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
pH 13
Farve Farveløs
Mængde 5 L
Formel vægt 39.99g/mol
Emballage Plastbeholder
Fysisk form Væske