Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydroxide solution |
| Lineær formel | NaOH |
| Koncentration | 0.1M |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Mængde | 5 L |
| Formel vægt | 40g/mol |
| Emballage | Plastflaske |
| Damptryk | 3 mmHg (37°C) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide solution
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide; caustic soda