Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15634910
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Plastflaske
VOLPAC™ BEHOLDER
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15634910 1 L Plastflaske -
15664910 5 L VOLPAC™ BEHOLDER 5 L
15654910 5 L Plastflaske 5 L
15674910 6 x 1 L Plastflaske Pakke med 6
15624910 10 L VOLPAC™ BEHOLDER 10 L
15644910 4 x 5 L - Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15634910 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 352631L
Request Bulk or Custom Format
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M NaOH (0,1 N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer MFCD00003548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide solution
Lineær formel NaOH
Koncentration 0.1M
FN nummer NONH for all modes of transport
Mængde 1 L
Formel vægt 40g/mol
Emballage Plastflaske
Damptryk 3 mmHg (37°C)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide; caustic soda