Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, 0,1 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11943213
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11943213 1 L 1 L
11953213 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11943213 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.1411.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Anvendes i laboratorieapplikationer i titreringer. Natriumhydroxidopløsning, 0,1 M, Chem-Lab er en stærk base og er meget ætsende. Det bruges til at øge alkaliniteten af en blanding, neutralisere syrer og lave natriumsalte. 1L opløsning har 4g NaOH. Møder ASTM D-3712 og D-4047 standarder.
Natriumhydroxid bruges i mange industrier, mest som en stærk kemisk base i fremstillingen af papirmasse og papir, tekstiler, drikkevand, sæber og rengøringsmidler og som afløbsrens.
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
pH >13
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Koncentration 0.1M
Tæthed 1.01g/mL
Opløselighedsinformation Vandopløseligt
Mængde 1 L
Formel vægt 40,00 g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 4g NaOH per 1L H2O
Normalitet 0,1 N (±0,0002, 20 °C)
Lugt Lugtfri
Emballage Plastflaske
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide 0.1 mol/l
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide