Beskrivelse
Natriumhydroxid er en uorganisk forbindelse bestående af natriumkationer Na + og hydroxidanioner OH− . Det bruges ofte som matrix og reagens i en række laboratorieapplikationer.
Denne opløsning fremstilles ved at fortynde 100 ml 1 M natriumhydroxidopløsning til 1 L med CO 2 -frit vand (hvor 1 M natriumhydroxidopløsning indeholder 42 g NaOH fortyndet til 1 L med CO 2 -frit vand).
Denne opløsning fremstilles ved at fortynde 100 ml 1 M natriumhydroxidopløsning til 1 L med CO 2 -frit vand (hvor 1 M natriumhydroxidopløsning indeholder 42 g NaOH fortyndet til 1 L med CO 2 -frit vand).
- Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.2.2) retningslinjer
- Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdato
- Produktet, der er klar til brug, eliminerer tiden og arbejdet med at forberede præcise volumetriske løsninger
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hydroxide |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Molekylær formel | HNaO |
| Koncentration | 0.1M = 3.9997g/L |
| Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| InChI nøgle | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Mængde | 1 L |
| SMIL | [OH-].[Na+] |
| Vis mere |