Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardløsning klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10637032 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Taske i æske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10637032 5 L HDPE plastikflaske 5 L
10141860 1 L HDPE plastikflaske 1 L
10558050 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10224630 10 L Taske i æske 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10637032 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/7660/21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 DKK
    1007.48 DKK / 5 L
    Spare 182.52 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
HNaO, CAS Number-1310-73-2, aetznatron, ascarit, kaustisk soda, soda, ætstik, soda lud, natriumhydroxid, natriumhydroxid, natriumhydroxid na, natriumhydroxidopløsning, hvid æts, 1 L, 100 grader. C, CHEBI:32145, Farveløs, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natrium; hydroxid, 3548, 39.997 | CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, aetznatron, ascarite, kaustisk soda, soda, kaustisk, sodalud, natriumhydrat, natriumhydroxid, natriumhydroxid na oh, natriumhydroxidopløsning, hvid kaustisk, 1L, 100 grader.C, CHE45BI:32, farveløs HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natriumhydroxid, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer 3548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Smeltepunkt 0 °C
Mængde 5 L
Emballage HDPE plastikflaske
Dampdensitet > 1.0
Fysisk form Væske