Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, 0,111M (0,111N), til analyse af mælk, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 L |
| Normalitet | 0.111 |
| Emballage | HDPE Plastic Bottle |
| Sporbarhed til NIST | Traceable to NIST, used to titrate the lactic acid present in milk |