Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, 0,111M (0,111N), til analyse af mælk, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 15958776 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15958776 1 L 1 L
15968776 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15958776 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/7670/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk natriumhydroxidopløsning egnet til bestemmelse af mælkens surhedsgrad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 L
Normalitet 0.111
Emballage HDPE plastflaske
Sporbarhed til NIST Traceable to NIST, used to titrate the lactic acid present in milk
Fysisk form Væske