Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, 0,05M, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15624880 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15624880 500 mL 500ml
15614880 1 L 1 L
15634880 6 x 1 L Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15624880 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 35249500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, 0,05 M NaOH (0,05N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer MFCD00003548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide solution
Lineær formel NaOH
Koncentration 0.05M
FN nummer NONH for all modes of transport
Mængde 500 mL
Formel vægt 40g/mol
Damptryk 3 mmHg (37°C)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide