Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, 0,02M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12913614 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. 12913614
Brand: Fisher Chemical VL 294 1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Koncentration 0.02mol/L
Mængde 1000 mL
Fysisk form Væske