Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, 0,01M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12990764 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12990764 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12990764 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. SOL 125 100
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Koncentration 0.01mol/L
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske