Få mere at vide
Natriumhydroxid, halvlederkvalitet, Honeywell
Artikelnummer. 15683080 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15683080 25 g 25g
15673080 100 g 100g
15693080 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15683080 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 30657625G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pellets, halvlederkvalitet, 99,99% spormetaller
  • Omfattende portefølje til elektronik- og halvlederindustrien
  • For forskere beskæftiget med uddannelse, forskning, udvikling, prototyping og småskalafremstilling af højteknologiske mikro- og nanochips
  • Overlegen renhed, stabilitet og enestående lot-to-lot-konsistens
  • Indeholder produkter med høj renhed, der kræves til højtydende applikationer såsom ætsemidler, opløsningsmidler eller hexamethyldisilazan (HMDS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer MFCD00003548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydroxide
Lineær formel NaOH
FN nummer 1823
Opløselighedsinformation Soluble in water, 1260 g/L at 20°C
Mængde 25 g
Formel vægt 40g/mol
Procent renhed 99.99% (trace metals basis)
Grad Halvleder
Dampdensitet >1 (vs air)
Damptryk 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide