Få mere at vide
Natriumhydroxid, Scharlab
Artikelnummer. 11388504
Skift visning
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388504 5 kg 5kg
1 options
Artikelnummer. 11388504 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO0425005P
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 5 kg
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 40.00
Grad Reagens
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natrium hydroxid, pellets, AR, ACS, ISO
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i