Få mere at vide
Natriumhydroxid, reagenskvalitet, 97 %, 20 til 40 mesh, Honeywell™
Artikelnummer. 15665140 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
12 kg
25 kg
Emballage:
Drum with Inliner
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
12kg
2.5kg
25kg
500g
Artikelnummer. 15665140
Brand: Honeywell Research Chemicals 367176500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenskvalitet, perler, 20-40 mesh, 97 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer MFCD00003548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn sodium;hydroxide
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Farve Colorless or White
Kogepunkt 1390°C
Smeltepunkt 318°C
Lineær formel NaOH
FN nummer UN1823
Tæthed 2.13g/cm3
Mængde 500 g
Formel vægt 40g/mol
Procent renhed 97%
Grad Reagent
Emballage Poly Bottle
Dampdensitet >1 (vs air)
Damptryk 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
Fysisk form Beads
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.