Få mere at vide
Natriumhydroxid Brugsklar standardiseret opløsning 0,1M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12923614 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12923614 1000 mL Flaske 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12923614 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 295 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00 DKK
    244.63 DKK / 1000ml
    Spare 59.37 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydroxide
CAS 7732-18-6
Koncentration 0.1M (0.1N)
Mængde 1000 mL
Emballage Flaske