Få mere at vide
Natriumhydroxid, Puriss. pa, ACS Reagent, K≤ 0,02 %,≥ 98,0% (T), pellets, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydroxide |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 1,390°C (1,013 hPa) |
| CAS | 1310-73-2 |
| Smeltepunkt | 319°C |
| CAS Max % | 1 |
| Molekylær formel | HNaO |
| Lineær formel | NaOH |
| Tæthed | 2.13 g/cm3 (20°C) |
| Synonym | Caustic soda |
| Vis mere |