Få mere at vide
Natriumhydroxid, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., K≤ 0,02 %,≥ 98%, pellets, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15603080 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
20 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
20kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15603080
Brand: Honeywell-Fluka 306205KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., K≤ 0,02 %,≥ 98%, pellets
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer MFCD00003548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydroxide
Navn note Reag. Ph. Eur.
Lineær formel NaOH
FN nummer 1823
Opløselighedsinformation Soluble in water, 1260g/L at 20°C
Mængde 5 kg
Formel vægt 40g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad ACS/puriss. pa
Dampdensitet >1 (vs air)
Damptryk 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.