Få mere at vide
Natriumhydroxid, Puriss., opfylder analytiske specifikationer for BP, NF, Ph. Eur., E524, 98-100,5%, pellets, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hydroxide |
| Navn note | Opfylder analytiske specifikationer fra Ph. Eur.BP, NF |
| Lineær formel | NaOH |
| FN nummer | 1823 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, 1260 g/L ved 20 °C |
| Mængde | 5 kg |
| Formel vægt | 40g/mol |
| Procent renhed | 98 til 100,5% |
| Grad | puriss. |
| Dampdensitet | >1 (vs luft) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.