Få mere at vide
Natriumhydroxid, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, NF, Ph. Eur., E524, 98-100,5%, pellets, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hydroxide |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF |
| Lineær formel | NaOH |
| FN nummer | 1823 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water, 1260g/L at 20°C |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 40g/mol |
| Procent renhed | 98 to 100.5% |
| Grad | puriss. |
| Dampdensitet | >1 (vs air) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.