Få mere at vide
Sodium Hydroxide, Pure, Solution 2% (v/v), Fisher Chemical
Artikelnummer. 12867182 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 12867182
Brand: Fisher Chemical J/9013/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Farve Colorless
Kogepunkt 100°C
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
MDL nummer 3548
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 500 mL
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn sodium;hydroxide
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Emballage HDPE plastic bottle
Damptryk 23 &20
Fysisk form Liquid