Få mere at vide
Natriumhydroxid, ren, 1N standardopløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10784074 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
25 L
Emballage:
Plast dåse
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
25 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10784074 5 L Plast tromle 5 L
10706341 1 L Plastflaske 1 L
11974131 25 L Plast dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10784074 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124260050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Farve Farveløs
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Molekylær formel HNaO
Lineær formel NaOH
Koncentration 0.998 to 1.002N (20°C)
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Tæthed 1.0400g/mL
Merck Index 15, 8761
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 5 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40
Emballage Plast tromle
Specifik vægtfylde 1.04
Fysisk form Væske