Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydroxide |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Molekylær formel | HNaO |
| Lineær formel | NaOH |
| Koncentration | 0,998 til 1,002N (20 °C) |
| Fieser | 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 |
| Tæthed | 1.0400g/mL |
| Merck Index | 15, 8761 |
| Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium hydroxide, 1N standard solution
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide