Få mere at vide
Natriumhydroxid pellets, Pharmpur™ , Scharlab
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Beskrivelse
- Synonymer: kaustisk soda
- Molekylformel: NaOH
- Molær masse: 40,00 g/mol
- CAS: 1310-73-2
- EIN ECS nr.: 215-185-5
- Karbonater (som Na2CO3): max. 3 %
- Uopløseligt stof: Består testen
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 1390°C |
| CAS | 1310-73-2 |
| Smeltepunkt | 323°C |
| Molekylær formel | HNaO |
| Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water at 20°C |
| InChI nøgle | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Mængde | 1 kg |
| SMIL | [OH-].[Na+] |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Natrium hydroxid, pellets, extra pure, Ph Eur, BP, NF
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i