Få mere at vide
Natriumhydroxidpellets, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11378504
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 11378504
Brand: Scharlab SO04251000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til at fremstille opløsninger til at neutralisere syrer, til at fremstille natriumsalte og til at udfælde metaller (som hydroxider) fra vandopløsninger af deres salte.
  • Synonymer: kaustisk soda
  • Molekylformel: NaOH
  • Molmasse: 40,00 g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • EIN ECS nr.: 215-185-5
  • Karbonater (som Na2CO3): max. 1,0 %
  • Silikater (SiO2): max. 0,001 %
  • Ammoniumhydroxidudfældning: max. 0,02 %
Tekniske data
Kogepunkt 1390°C
CAS 1310-73-2
Smeltepunkt 323°C
Molekylær formel HNaO
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 1 kg
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40.00g/mol
Procent renhed 98.5% min (acidimetric)
Grad ACS-reagens
Identifikation Passes Test
Fysisk form Pellet
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natrium hydroxid, pellets, AR, ACS, ISO
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i