Få mere at vide
Sodium hydroxide, pellets, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Natriumhydroxid er meget udbredt i en række store applikationer, såsom fremstilling af papirmasse og papir, i produktion af sæbe og rengøringsmidler samt vandbehandling. Det finder anvendelse i den basedrevne hydrolyse af estere, amider og alkylhalogenider. Det bruges også som et industrielt rengøringsmiddel, et tilsætningsstof i boremudder for at øge alkaliniteten i bentonit i petroleumsindustrien og som et kraftigt affedtningsmiddel på rustfrit stål og glasbagværk. Det bruges i Maxam-Gilbert DNA-sekventeringsteknikken, chokolade- og kakaobehandling, sodavandsbehandling, produktion af karamelfarve og til fortykning af is. Det bruges ofte til at neutralisere syrer og tilberede natriumsalte af reagenser. Det danner en opløsning med natriumdodecylsulfat og spiller en vigtig rolle for dekontaminering af mykobakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumhydroxid er meget udbredt i en række store applikationer, såsom papirmasse- og papirfremstilling, i produktionen af sæbe og rengøringsmidler samt vandbehandling. Det finder anvendelse i den basedrevne hydrolyse af
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 14 |
| Kogepunkt | 1390°C |
| Smeltepunkt | 318°C |
| Tæthed | 2.13 |
| Opløselighedsinformation | Soluble aq. soln.,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether. |
| Mængde | 2.5 kg |
| Formel vægt | 40 |
| Lugt | Odorless |
| Fysisk form | Pellets |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium hydroxide, pellets
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, sodium carbonate