Få mere at vide
Natriumhydroxidmonohydrat, 99,996% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369667
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369667 5 g 5g
11359667 25 g 25g
11379667 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041281.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12179-02-1 | H3NaO2 | 58.01 g/mol
Natriumhydroxidmonohydrat bruges som syreneutralisator. Det er en stærk base, der er meget brugt i den kemiske industri til at drive kemiske reaktioner. Det finder anvendelse som et neutraliserende middel i olieraffineringsindustrien, som malingsfjerner og et analytisk reagens i laboratorier til at måle koncentrationen af syrer ved titrering. Det er involveret i sæbeproduktion, aluminiumoxidproduktion af Bayer proces, papirindustri. Det spiller en vigtig rolle som katalysator for transesterificering af methanol og triglycerider for at fremstille biodiesel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12179-02-1
Molekylær formel H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 58.01
MDL nummer MFCD00149229
InChI nøgle JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide monohydrate, na.ho.h2o, naoh water, water naoh, sodium hydroxide h2o, sodium hydroxide water, water sodium hydroxide, h2o naoh, naoh h2o, sodium,hydroxide,hydrate
PubChem CID 23719242
SMIL O.[OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide monohydrate
Farve Hvid
Kogepunkt 1390°C
Smeltepunkt 318.4°C
Analyseprocentområde 99.996% (metals basis)
Tæthed 2.13 g/cm3 at 20°C
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
Mængde 5 g
IUPAC navn natrium;hydroxid;hydrat
Formel vægt 58.01 (40.00 Anhydrous)
Lugt Odorless
Fysisk form Krystaller