Få mere at vide
Natriumhydroxid, flage, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448327
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
Artikelnummer. 11448327
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18395.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Natriumhydroxidflager bruges i vid udstrækning i en række store applikationer, såsom fremstilling af papirmasse og papir, i produktionen af sæbe og rengøringsmidler samt i vandbehandlingsanlæg. Det bruges i Bayer proces med aluminiumfremstilling samt at fjerne svovlholdige urenheder fra råolie. Det bruges også til fremstilling af biodiesel, rayon og cellofan; som katalysator for transesterificering af methanol og triglycerider og som malingsfjerner på trægenstande. Det bruges hovedsageligt til pH-kontrol, syreneutralisering, afgasskrubning og som katalysator i forskellige industrier som farmaceutisk, agrokemisk, farvestoffer, maling og polymer. Det bruges også til raffinering af vegetabilske olier, gummigenvinding, metalforarbejdning, metalaffedtning, klæbemiddelpræparater, malingsfjernere, desinfektionsmidler, gummilatexstabilisatorer og til stabilisering af natriumhypochlorit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumhydroxidflager er meget udbredt i en række store applikationer såsom papirmasse- og papirfremstilling, i produktionen af sæbe og rengøringsmidler samt i vandbehandlingsanlæg. Det bruges i Bayer proces med aluminiumfremstilling samt at fjerne svovlholdige urenheder fra råolie. Det bruges også til fremstilling af biodiesel, rayon og cellofan; som katalysator for transesterificering af methanol og triglycerider og som malingsfjerner på trægenstande. Det bruges hovedsageligt til pH-kontrol, syreneutralisering, afgasskrubning og som katalysator i forskellige industrier som farmaceutisk, agrokemisk, farvestoffer, maling og polymer. Det bruges også til raffinering af vegetabilske olier, gummigenvinding, metalforarbejdning, metalaffedtning, klæbemiddelpræparater, malingsfjernere, desinfektionsmidler, gummilatexstabilisatorer og til stabilisering af natriumhypochlorit.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Det er blødgørende og absorberer let fugt og kuldioxid i luften. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og organiske materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer MFCD00003548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
pH 14
Kogepunkt 1390°C
Smeltepunkt 318°C
FN nummer UN1823
Tæthed 2.13
Merck Index 14,8627
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Mængde 2500 g
Formel vægt 40
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Fysisk form Flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, flake
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide