Få mere at vide
Natriumhydroxid, flage, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Natriumhydroxidflager bruges i vid udstrækning i en række store applikationer, såsom fremstilling af papirmasse og papir, i produktionen af sæbe og rengøringsmidler samt i vandbehandlingsanlæg. Det bruges i Bayer proces med aluminiumfremstilling samt at fjerne svovlholdige urenheder fra råolie. Det bruges også til fremstilling af biodiesel, rayon og cellofan; som katalysator for transesterificering af methanol og triglycerider og som malingsfjerner på trægenstande. Det bruges hovedsageligt til pH-kontrol, syreneutralisering, afgasskrubning og som katalysator i forskellige industrier som farmaceutisk, agrokemisk, farvestoffer, maling og polymer. Det bruges også til raffinering af vegetabilske olier, gummigenvinding, metalforarbejdning, metalaffedtning, klæbemiddelpræparater, malingsfjernere, desinfektionsmidler, gummilatexstabilisatorer og til stabilisering af natriumhypochlorit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumhydroxidflager er meget udbredt i en række store applikationer såsom papirmasse- og papirfremstilling, i produktionen af sæbe og rengøringsmidler samt i vandbehandlingsanlæg. Det bruges i Bayer proces med aluminiumfremstilling samt at fjerne svovlholdige urenheder fra råolie. Det bruges også til fremstilling af biodiesel, rayon og cellofan; som katalysator for transesterificering af methanol og triglycerider og som malingsfjerner på trægenstande. Det bruges hovedsageligt til pH-kontrol, syreneutralisering, afgasskrubning og som katalysator i forskellige industrier som farmaceutisk, agrokemisk, farvestoffer, maling og polymer. Det bruges også til raffinering af vegetabilske olier, gummigenvinding, metalforarbejdning, metalaffedtning, klæbemiddelpræparater, malingsfjernere, desinfektionsmidler, gummilatexstabilisatorer og til stabilisering af natriumhypochlorit.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Det er blødgørende og absorberer let fugt og kuldioxid i luften. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og organiske materialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydroxide |
| pH | 14 |
| Kogepunkt | 1390°C |
| Smeltepunkt | 318°C |
| FN nummer | UN1823 |
| Tæthed | 2.13 |
| Merck Index | 14,8627 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether. |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 40 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium hydroxide, flake
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide