Få mere at vide
Natriumhydroxid, Extra Pure, SLR, Pellets, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10090632 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
3kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10090632 5 kg 5kg
10388103 250 g 250g
10478030 500 g 500g
10306200 1 kg 1kg
10665502 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10090632 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/4880/65
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer 3548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
pH 14
Farve Hvid
Kogepunkt 1390°C
Smeltepunkt 318°C
Mængde 5 kg
Formel vægt 40g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1mbar 700
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.