Få mere at vide
Natriumhydroxid, ekstra ren, 50 vægtprocent opløsning i vand
Artikelnummer. 10175150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
25ml
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10175150 25 mL Plastflaske 25ml
10771974 1 L Plastflaske -
10781321 2.5 L Plastflaske 2.5 L
10544901 5 L Plast tromle 5 L
10043313 25 L Plast tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10175150 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 259860250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer MFCD00003548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Farve Hvid til Grå
Navn note 50 wt% solution in water
Kogepunkt 145.0°C
Smeltepunkt 12.0°C
Lineær formel NaOH
FN nummer 1824
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Tæthed 1.5000g/mL
Merck Index 15, 8761
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone and ether
Mængde 25 mL
Formel vægt 40
Procent renhed 49.0 to 51.0% (Acidimetry)
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.5
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, 50 wt% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.