Få mere at vide
Sodium hydroxide, extra pure, 33wt.% solution in water
Artikelnummer. 11628318 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
5 L
25 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25 L
5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11628318 25 L Plast tromle 25 L
10672603 500 mL Plastflaske 500ml
10536413 5 L Plast tromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11628318 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 358620250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Farve Farveløs
Kogepunkt 120.0°C
Smeltepunkt 8.0°C
Lineær formel NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Tæthed 1.3600g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Mængde 25 L
Formel vægt 40
Procent renhed 32.5 to 33.5% (total base)
Grad Ekstra ren
Emballage Plast tromle
Specifik vægtfylde 1.36
Fysisk form Væske