Få mere at vide
Natriumhydroxid Ethanolopløsning, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1000 mL |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide 0.1M Ethanolic. European Pharmacopoeia Ref: 3007000 (VL 055)
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i