Beskrivelse
Natriumhydroxid er en uorganisk forbindelse bestående af natriumkationer Na + og hydroxidanioner OH− . Det bruges ofte som matrix og reagens i en række forskellige laboratorieapplikationer. Denne opløsning fremstilles ved at opløse 8,5 g natriumhydroxid i vand og fortyndes med vandet til 100 ml.
- Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) retningslinjer
- Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
- Klar-til-brug-produktet eliminerer tiden og arbejdet med at forberede præcise reagenser og volumetriske opløsninger
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hydroxide |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Molekylær formel | HNaO |
| Koncentration | 8.5g/100ml |
| Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water |
| InChI nøgle | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Mængde | 1 L |
| SMIL | [OH-].[Na+] |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, DILUTE
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide