Få mere at vide
Sodium Hydroxide, DILUT-IT Concentrate, 5N, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10528912 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
For dilution to 1 L
Emballage:
HDPE forseglet flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10528912 For dilution to 1 L HDPE forseglet flaske Hver
1 options
Artikelnummer. 10528912 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 4690
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Prepare fresh, reliable standard solutions quickly and accurately. Sodium Hydroxide, DILUT-IT Concentrate, 5N, J.T. Baker™ is a pre-mixed volumetric concentrate for dilution to 1L that is ideal for titrimetry and other forms of wet chemical analysis.
DILUT-IT Løsninger er afhængige af hurtige, nøjagtige resultater inden for biovidenskab og farmaceutiske kvalitetskontrolapplikationer. Du skal blot fortynde det volumetriske koncentrat til 1 liter (følg nøje instruktionerne, der følger med pakken), og den resulterende opløsning vil have en nøjagtig normalitet inden for± 0,1 %.
  • Forbedret produktivitet: Eliminer dyre, tidskrævende trin, såsom udvælgelse og analyse af startreagenser og vejning og standardisering af den endelige opløsning
  • Pladsbesparelse: Produkter kræver kun en tiendedel af den plads, der kræves til færdige løsninger
  • Reducerede forsendelsesomkostninger: Brug mindre på forsendelse på grund af den reducerede vægt og pakkestørrelse af et koncentrat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Smeltepunkt 0 °C
Molekylær formel HNaO
Koncentration 5mol/L
Tæthed 1.3g/cm3 at 20°C
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde For dilution to 1 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40.00g/mol
Grad DILUT-IT
Normalitet 5N
Lugt Odorless
Emballage HDPE forseglet flaske
Fysisk form Koncentrere
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.