Få mere at vide
Natriumhydroxid, DILUT-IT Koncentrat, 0,01M, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10681652 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
For dilution to 1 L
Emballage:
LDPE ampul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10681652 For dilution to 1 L LDPE ampul Hver
1 options
Artikelnummer. 10681652 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 4864
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbered friske, pålidelige standardløsninger hurtigt og præcist. Natriumhydroxid, DILUT-IT Koncentrat, 0,01M, J.T. Baker™ er et forblandet volumetrisk koncentrat til fortynding til 1L, der er ideelt til titrimetri og andre former for vådkemisk analyse.
DILUT-IT Løsninger er afhængige af hurtige, nøjagtige resultater inden for biovidenskab og farmaceutiske kvalitetskontrolapplikationer. Du skal blot fortynde det volumetriske koncentrat til 1 liter (følg nøje instruktionerne, der følger med pakken), og den resulterende opløsning vil have en nøjagtig normalitet inden for± 0,1 %.
  • Forbedret produktivitet: Eliminer dyre, tidskrævende trin, såsom udvælgelse og analyse af startreagenser og vejning og standardisering af den endelige opløsning
  • Pladsbesparelse: Produkter kræver kun en tiendedel af den plads, der kræves til færdige løsninger
  • Reducerede forsendelsesomkostninger: Brug mindre på forsendelse på grund af den reducerede vægt og pakkestørrelse af et koncentrat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydroxide
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Smeltepunkt 0 °C
Molekylær formel HNaO
Koncentration 0.01mol/L
Tæthed 1g/cm3 at 20°C
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde For dilution to 1 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40.00g/mol
Grad DILUT-IT
Lugt Odorless
Emballage LDPE ampul
Fysisk form Koncentrere
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.