missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Hydroxide, Concentrated, For 0.1M/l Solution, Scharlab

Artikelnummer. 11378514
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
60 mL
Pakningsstørrelse:
1 ampul
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378514 60 mL 1 ampul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11378514 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO042700PA

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Bruges til at fremstille opløsninger til at neutralisere syrer, til at fremstille natriumsalte og til at udfælde metaller (som hydroxider) fra vandopløsninger af deres salte.

Concentrated solution of 1.0 mol/l ± 0.1% can be used to prepare 1 liter of 0.1 mol/l solution containing 4.000g NaOH.

  • Molecular Formula: NaOH
  • Molar Mass: 40.00g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • EIN ECS No.: 215-185-5

Tekniske data

CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Koncentration 1.0mol/L (concentrated solution)
Koncentration eller sammensætningsnoter Amount of substance: 4.000g NaOH
Tæthed 1.09g/cm3 
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Opløselighedsinformation Miscible in water at 20°C
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 60 mL
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40.00g/mol
Normalitet 0.1N (prepared solution)
Fysisk form Koncentrere
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natrium hydroxid, koncentreret til 1 L opløsning 0,1 mol/L (0,1 N)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.