Få mere at vide
Natriumhydroxidkoncentrat, til 1M opløsning, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15695240
Natriumhydroxidkoncentrat, til 1M opløsning, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15695240 Shop alle Honeywell Fluka produkter
1 Pc., Hver
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15695240
Brand: Honeywell-Fluka 382121EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
for 2L standardopløsning, 1 M NaOH (1N)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide concentrate
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Lineær formel NaOH
MDL nummer MFCD00003548
FN nummer UN1824
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 1 Pc.
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40g/mol
Damptryk 3 mmHg (37°C)
Produkttitel
Natriumhydroxidkoncentrat, til 1M opløsning, Honeywell Fluka™ >