Få mere at vide
Natriumhydroxid, certificeret AR til analyse, Pellets, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-8015156 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10396240
Brand: Fisher Chemical S/4920/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, hvidt kaustikum, aetznatron, natriumhydroxid na oh, kaustisk soda, ascarite, sodalud, sodavand, kaustikum, natriumhydroxidopløsning, natriumhydrat, natriumhydroxid, 5 kg, 1390 grader C, 215mol, CHE, 3,4 g/mol, hvid HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natriumhydroxid, 318 grader C, 3548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer 3548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
pH 14
Farve Hvid
Kogepunkt 1390°C
Smeltepunkt 318°C
Mængde 500 g
Formel vægt 40g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1mbar 700
Fysisk form Fast stof